Fontos dokumentumok
391956
Dimethylamine solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
N,N-Dimethylamine
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.90-2.20 M (by NaOH, titration)
2.0 M in THF
bp
~60 °C
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-32.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-36 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?