Fontos dokumentumok
W292605
Isopropyl acetate
≥99%, FCC
Szinonimák:
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
47 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
894 °F
robbanási határérték
1.8 %, 37 °F
8 %
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
banana; ethereal; fruity; sweet
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Comparative Study on the H-Abstraction Reactions of Isopropyl Acetate and Propyl Acetate by HO(2) and OH Radicals.: This research explores the reactivity of isopropyl acetate with radicals, crucial for understanding its stability and degradation in atmospheric conditions, offering insights relevant to environmental chemistry (Gao et al., 2024).
- Diastereoselective and Scalable Synthesis of 6-(S)-Hydroxycannabidivarin.: This study includes methods where isopropyl acetate is used in the synthesis of cannabinoids, demonstrating its utility in enhancing reaction conditions for pharmaceutical applications (Stone et al., 2023).
- Volatile Dual-Solvent Assisted Intermediate Phase Regulation for Anti-Solvent-Free Perovskite Photovoltaics.: Discusses the use of isopropyl acetate in producing advanced materials for solar cells, emphasizing its role in optimizing fabrication processes and enhancing the efficiency of renewable energy technologies (Yang et al., 2023).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?