Fontos dokumentumok
PHR2109
Isopropyl acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Isopropyl acetate, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1350104
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
47 mmHg ( 20 °C)
API-család
isopropyl acetate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
894 °F
robbanási határérték
1.8 %, 37 °F
8 %
kiszerelés
pkg of 3x1.2 mL
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)