Merck
387649
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine
purified by redistillation, 99.5%
Szinonimák:
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, ‘Hünig’s base’
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
liquid
Teszt:
99.5%
gőznyomás
31 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.5%
Forma
liquid
tisztítva
redistillation
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
sűrűség
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N-diisopropylethylamine is an aliphatic sterically hindered amine.
Alkalmazás
N,N-diisopropylethylamine may be used in the following processes:
  • As an organic base in the synthesis of indenopyrones.
  • As an activator for chiral iridium N, P ligand complexes which can be utilized in the hydrogenation of α,β-unsaturated nitriles.
  • As a non-nucleophilic base for substitution reaction.
  • As a starting material in the preparation of bis[1,2]dithiolo[1,4]thiazines and bis[1,2]dithiolopyrroles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.1 °F
Lobbanási pont (C)
9.5 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enantioselective N-heterocyclic carbene-catalyzed synthesis of indenopyrones.
Chen KQ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)
Asymmetric Hydrogenation of α, β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes.
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 126(33), 8812-8815 (2014)
Sequential Michael Addition and Enamine-Promoted Inverse Electron Demanding Diels-Alder Reaction upon 3-Vinyl-1,2,4-triazine Platforms.
Lorion M, et al.
Organic Letters (2015)
Selective Syntheses of Bis [1, 2] dithiolo [1, 4] thiazines and Bis [1, 2] dithiolopyrroles from Hunig's Base.
Rees CW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2189-2196 (1998)
Facile and Gram-scale Synthesis of Metal-free Catalysts: Toward Realistic Applications for Fuel Cells.
Kim OH, et al.
Scientific Reports, 5 (2015)