Merck
323403
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride
greener alternative
pellets, reagent grade, 95%
Szinonimák:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
Méret kiválasztása
25 G
25 400,00 Ft
100 G
69 200,00 Ft
25 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
25 400,00 Ft
100 G
69 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
LiAlH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.95
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
25 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
pellets
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
méret
10 mm × 6 mm
mp
125 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lithium aluminum anhydride is effective as a selective reducing agent.[1]The anhydride may be prepared by reacting lithium hydride with aluminum chloride.[2] It is soluble in ether[3] and it can reduce carboxyl group to primary alcohol group with great ease.[2] Other organic compounds that can be reduced by lithium aluminum hydride are aldehydes, ketones, acid chlorides, acid anhydrides,[3] halides, quinones, nitrogen compounds.[4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Lithium aluminum hydride (LAH) can be used as a promising material for hydrogen storage applications. Its properties include high gravimetric and volumetric hydrogen densities.[5][6][7]
Lithium aluminum hydride can be used to prepare undec-10-en-1-ol, a key intermediate for the preparation of polythioethers.[8]
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sasol Encyclopaedia of Science and Technology null
Renewable sulfur-containing thermoplastics via AB-type thiol-ene polyaddition
van den Berg O, et al.
European Polymer Journal, 49(4), 804-812 (2013)
Reduction of Organic Compounds by Lithium Aluminum Hydride. III. Halides, Quinones, Miscellaneous Nitrogen Compounds1.
Nystrom RF and Brown WG
Journal of the American Chemical Society, 70(11), 3738-3740 (1948)
Reduction of organic compounds by lithium aluminum hydride. I. Aldehydes, ketones, esters, acid chlorides and acid anhydrides.
Nystrom RF and Brown WG
Journal of the American Chemical Society, 69(5), 1197-1199 (1947)
A first-principles study of the electronic structure and stability of a lithium aluminum hydride for hydrogen storage
Song Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(13), 6906-6910 (2006)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the typical size and mass of an individual pellet?
    1 answer
    1. The mass for the 25 G pack size is approximately 24.998 G, the mass for the 100 G pack size is approximately 99.998 G. The size of the pellet is 10 mm × 6 mm (Diameter x Thickness).
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Why should I use Product 323403, the LAH pellets, instead of a fine crystalline powder?
    1 answer
    1. The pellets are recommended for safety reasons. Powdered lithium aluminum hydride can form potentially explosive dust-air mixtures. But use of the lithium aluminum hydride pellets, which can tolerate exposure to air for a short period of time, avoids the dusting associated with the powder. Please note that longer dissolving times, perhaps up to 90 minutes at room temperature, need to be taken into account when using the pellet form.
      Helpful?