Fontos dokumentumok
90871
Isopropyl acetate
analytical standard
Szinonimák:
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
47 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
894 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
1.8 %, 37 °F
8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.