Fontos dokumentumok
H41544
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
99%
Szinonimák:
Diacetone alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
robbanási határérték
6.9 %
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Diolmonoesters by reacting with aldehydes via tandem aldol-transfer–Tischtschenko reaction catalyzed by trimethylaluminum.
- Aldol-transfer products such as β-hydroxy ketones by reacting with various aldehydes in the presence of L-proline as a catalyst.
- Mono-α-arylated ketones and esters via Pd catalyzed reaction with aryl halides and aryl triflates, respectively.
It can also be used as a complexing agent to synthesize double-metal cyanide (DMC) catalysts by reacting with metal salt (MX) and cyanometalate compounds.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?