Fontos dokumentumok
8.20560
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
for synthesis
Szinonimák:
Isopropyl acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-561-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
61 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
hatékonyság
6750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.8-8 % (v/v)
bp
88-90 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 4 °C
sűrűség
0.87 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Isopropyl acetate can be used as an:
  • Acyl donor in stereoselective biotransformations of chiral amines.
  • Alkylating agent for the isopropylation of phenols due to its easy chemisorption on the Bronsted acid sites to form alkyl cations and the release of acetic acid in the reaction that can stabilize the charged structure of phenol.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.871 - 0.873
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F
Lobbanási pont (C)
5 °C
Dokumentumtár megtekintése
Isopropyl 2-ethoxyacetate-an efficient acylating agent for lipase-catalyzed kinetic resolution of amines in batch and continuous-flow modes
Olah M, et al.
Tetrahedron, 72, 7249-7255 (2016)
Catalytic performance of Al-MCM-48 molecular sieves for isopropylation of phenol with isopropyl acetate
Venkatachalam K, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 33, 478-486 (2012)