Fontos dokumentumok
270407
Pyridine
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.72 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
tisztítva
glass distillation
robbanási határérték
12.4 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.0004%
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 305 nm Amax: 1.00
λ: 315 nm Amax: 0.15
λ: 335 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Enhancing Remediation Efficiency of Hyperaccumulators through Earthworm Addition: Explores innovative bioremediation techniques using cadmium, showcasing its utility in enhancing soil detoxification processes, vital for environmental restoration projects (Zhang et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup