Merck
537462
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
≥99.6%
Szinonimák:
IPrOAc, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1740761
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.6%
bp:
85-91 °C (lit.)
gőznyomás:
47 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
47 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.6%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
894 °F
robbanási határérték
1.8 %, 37 °F
8 %
szennyeződések
≤0.005% Acetic acid
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Propanol
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 31.9 g/L at 20 °C
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Isopropyl acetate may be employed as a model oxygenate compound to evaluate the catalytic efficiency of La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst for the oxidation of various oxy-derivative compounds. It may be used as an extracting reagent for the N,N-dimethyl-2-[5-(cyanomethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine.
Egyéb megjegyzések
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Jogi információk
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Heats of combustion and formation of ethyl acetate and isopropyl acetate.
Butwill ME and Rockenfeller JD.
Thermochimica Acta, 1(3), 289-295 (1970)
A theoretical study of the pyrolysis of isopropyl acetate.
Silva AM.
Chemical Physics Letters, 439(1), 8-13 (2007)
Madan Lal Verma et al.
Enzyme research, 2011, 919386-919386 (2011-05-24)
Selective production of fragrance fatty acid ester from isopropanol and acetic acid has been achieved using silica-immobilized lipase of Bacillus cereus MTCC 8372. A purified thermoalkalophilic extracellular lipase was immobilized by adsorption onto the silica. The effects of various parameters
Vapor-liquid equilibria of carbon dioxide with isopropyl acetate, diethyl carbonate and ethyl butyrate at elevated pressures.
Cheng CH and Chen YP.
Fluid Phase Equilibria, 234(1), 77-83 (2005)
Thu Quach et al.
American journal of public health, 101 Suppl 1, S271-S276 (2011-05-10)
We engaged Vietnamese nail salon workers in a community-based participatory research (CBPR) study to measure personal and area concentrations of solvents in their workplace. We measured average work-shift concentrations of toluene, ethyl acetate, and isopropyl acetate among 80 workers from