Fontos dokumentumok
Y0000659
Pyrrolidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
API-család
levetiracetam, piracetam
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)