Fontos dokumentumok
Y0001256
Levetiracetam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Hydroxypyridine, 2(1H)-Pyridone, 2-Pyridinol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levetiracetam
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
280-281 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)