Fontos dokumentumok
8.08518
Sigma-Aldrich
1-Vinyl-2-pyrrolidone
(stabilized with N,N′-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine) for synthesis
Szinonimák:
1-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
201-800-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.12 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
1022 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.4-10 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
13-14 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 95 °C
oldhatóság
soluble 52.1 g/L
sűrűség
1.04 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • The Promising Potential of Gallium Based Liquid Metals for Energy Storage.: This review discusses the unique properties of Gallium-based liquid metals, including GaInSn alloys, for applications in energy storage systems. Their high conductivity and low viscosity make them ideal for use in flexible electronics and battery technologies (Rehman WU et al., 2024).
  • Liquid Metal Encased in Biomimic Polydopamine Armor to Reinforce Photothermal Conversion and Photothermal Stability.: This study explores the encapsulation of GaInSn liquid metal in polydopamine to enhance photothermal conversion efficiency and stability, showing promise for applications in solar thermal energy and photothermal therapy (Wei W et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
The material is stabilised N,N´di-sec-butyl-p-phenylendiamine. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup