Fontos dokumentumok
PHR1447
Levetiracetam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Levetiracetam, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(S)-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001253
traceable to USP 1359404
API-család
levetiracetam
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Géninformáció
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
Általános leírás
Levitiracetam, an analog of piracetam, is an antiepileptic drug widely used for the remedy of epileptic seizures, partial as well as generalized epilepsy.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?