Fontos dokumentumok
1359415
USP
Levetiracetam Racemic Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(RS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(RS)-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butyramide, Etiracetam
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levetiracetam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCC(N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPHUVLMMVZITSG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)