Y0001257
Levetiracetam impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (R)-Etiracetam
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levetiracetam
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)[C@H](CC)C(=O)N
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)