Merck
Y0001970
Formic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
57 %
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Formic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
121.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)