Fontos dokumentumok
00090
Acetaldehyde ammonia trimer
≥96.0% (NT)
Szinonimák:
Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate
Teszt
≥96.0% (NT)
form
powder
mp
95-97 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1NC(C)NC(C)N1
InChI
1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNJBGAOFYNEMRG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?