Fontos dokumentumok
1437202
USP
Methylpyrrolidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
öngyulladási hőmérséklet
518 °F
robbanási határérték
9.5 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
sűrűség
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)