H5501
Methyl 4-hydroxybenzoate
ReagentPlus®, ≥99.0%, crystalline
Szinonimák:
p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
form
crystalline
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in sex-linked recessive lethal (SLRL) test in Drosophila melanogaster
- as a constituent in cream formulation
- as an antifungal agent in Drosophila melanogaster culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
334.4 °F
Lobbanási pont (C)
168 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)