Merck
Y0001962
Levetiracetam impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
Beilstein:
2410916
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
API-család
levetiracetam
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
sűrűség
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Levetiracetam impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)