Fontos dokumentumok
78769
NMP
analytical standard
Szinonimák:
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Javasolt termékek
product name
1-Methyl-2-pyrrolidinone, analytical standard
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
518 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
9.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
n20/D 1.470
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
sűrűség
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.