Fontos dokumentumok
8.07041
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidone
for synthesis
Szinonimák:
2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
85.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
210-483-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.04 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
395 °C
hatékonyság
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.8-16.6 % (v/v)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
25.5 °C (External MSDS)
átmeneti hőmérséklet
flash point 138 °C
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup