Fontos dokumentumok
100994
Para Red
Dye content 95 %
Szinonimák:
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, 1-(p-Nitrophenylazo)-2-naphthol
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 95%
mp
248-252 °C (lit.)
λmax
488 nm
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOTPFVNWMLFMFW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?