Fontos dokumentumok
105945
Phenolphthalein
ACS reagent
Szinonimák:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp
261-263 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble
sűrűség
1.27 g/cm3 at 32 °C
λmax
374 nm (2nd)
552 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
It is present as a nonionic, lipophilic lactone in aqueous neutral solutions. It exists as a hydrophilic dianion in alkaline solutions.
Alkalmazás
- the development of novel technique to monitor the vacuum freeze-drying process
- the determination of the depth of carbonation in concrete
- the utilization of liquid marbles to sense gaseous environmental components
- the estimation of total acidity in vinegar
- the assessment of sodium hydroxide penetration into potatoes following chemical peeling
- as a model organic compound in the evaluation of the capture efficiency of various cyclodextrin constructs such as nanofiber-CD
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elv
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?