251275
Citric acid
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
form
crystals
robbanási határérték
8 %, 65 °F
szennyeződések
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
izzítási maradék
≤0.02%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Általános leírás
Alkalmazás
- Phosphate citrate buffer for use in enzyme-linked immunosorbent assay.
- Citrate-stabilized ceria aqueous sol, which was employed in the synthesis of cerium oxide nanoparticles.
- Citric acid-Na2HPO4-buffered stock solution for use in the determination of fecal urease activity.
- Anticoagulant citrate dextrose solution A (ACD-A), which is employed during the isolation of blood-derived endothelial progenitor cells.
Citric acid has also been used:
- In a novel process which allows controlling of the particle size during the synthesis of palladium cuboctahedrons.
- To prepare citric acid-derived carbon nanodots (CNDs) by bottom-up carbonization method.
- As a bi-component chelating agent for the synthesis of Li4Ti5O12 (lithium titanate oxide) by a novel sol–gel method.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.