11945
Benedict′s reagent
for the qualitative determination of sugars
technika/technikák
photometry: suitable
szennyeződések
cupric sulfate
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
InChI
1S/C6H8O7.CH2O3.Cu.2Na.H2O4S.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;2-1(3)4;;;;1-5(2,3)4;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);(H2,2,3,4);;;;(H2,1,2,3,4);1H2/q;;+2;2*+1;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFKWSRIUZIYLCK-UHFFFAOYSA-J
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?