Merck
201618
Sigma-Aldrich
Sudan Red 7B
Szinonimák:
Fat Red 7B, Fat red bluish, Solvent Red 19
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H21N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.46
Colour Index szám:
26050
Beilstein:
3534323
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
powder
Minőségi szint
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
130 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
acetone: 10 mg/mL
λmax
364 nm (2nd)
533 nm
ε (extinkciós együttható)
≥14230 at 367-377 nm in toluene
≥24660 at 528-538 nm in toluene
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Alkalmazás
Sudan Red 7B has been used to stain the fat bodies of Ostrinia nubilalis (Hübner) larvae.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sudan red 7B, also known as fat red, is a non-fluorescent stain. It is effectively used to stain lipids and is used to indicate the presence of suberin in cell walls. Sudan red 7B acts as a marker for formosan subterranean termite, Coptotermes fornosanus Shiraki.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Effect of Age and Mating Status on Adult European Corn
Borer (Lepidoptera: Crambidae) Dispersal from Small-Grain
Aggregation Plots
Reardon B J
Journal of Economic Entomology, 100, 1116-1123 (2007)
NAN-YAO SU
Material und Organismen: Materials and organisms. Materiaux et organismes (1980)
Sudan Red 7B, a Dye Marker for Coptotermes formosanus
Lai PY
Hawaiian Entomological Society., 277-282 (1983)
James L. Brewster
Onions and Other Vegetable Alliums (2008)
A.L. Smit
Root Methods: A Handbook (2013)