Merck
335630
Sigma-Aldrich
Alcian Blue, pyridine variant
Dye content ≥85 %
Szinonimák:
Alcian Blue-tetrakis(methylpyridinium) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C56H40Cl4CuN12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1086.36
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
powder or crystals
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥85%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
oldhatóság
water: 1 mg/mL
λmax
616 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C(c1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(C[n+]9ccccc9)ccc48)c%10ccc(C[n+]%11ccccc%11)cc7%10)c%12ccc(C[n+]%13ccccc%13)cc%12c6n3)c2c1)[n+]%14ccccc%14
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2