Fontos dokumentumok
21620
Supelco
Disperse Blue 124
for microscopy
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])N=Nc2c(cc(cc2)N(CCOC(=O)C)CC)C
InChI
1S/C16H19N5O4S/c1-4-20(7-8-25-12(3)22)13-5-6-14(11(2)9-13)18-19-16-17-10-15(26-16)21(23)24/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMAJVAFLGGPIPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Disperse Blue (DB) 124 is a strong clothing dye sensitizer. It is also an important textile dye allergen.
Alkalmazás
DB 124 was used during testing the sensitizing potential of the dye using loose-fit coculture-based sensitization assay (LCSA).
Egyéb megjegyzések
Dye standard for the assay of allergy-releasing dyes in textiles
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Clothing dye dermatitis masquerading as (coexisting) mimosa allergy.
J D Guin et al.
Contact dermatitis, 40(1), 45-45 (1999-02-03)
B M Hausen
Contact dermatitis, 28(3), 169-173 (1993-03-01)
9 cases of allergic contact dermatitis due to black "velvet" fabrics, mostly leggings, are reported. In all cases, the 2 disperse dyes Blue 106 and 124 were shown to be the responsible contact sensitizers. Preparation of a chloroform extract and
Z Caliskaner et al.
Human & experimental toxicology, 31(1), 101-103 (2011-10-27)
Disperse blue (DB) 106 and DB 124 are the most frequent fabric dye allergens inducing textile dermatitis, but contact allergy to them may easily undiagnosed because the clinical picture usually needs high index of suspicion. We present the case of
Nonpruritic contact dermatitis from disperse blue dyes.
Aaron Wong et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(5), 278-280 (2012-06-02)
Dan Slodownik et al.
Contact dermatitis, 65(1), 38-42 (2011-02-12)
Textile allergy is a well-established entity, but there are relatively few Australian reports in this area. To report the combined experience of textile contact dermatitis from the general and occupational contact dermatitis clinics at the Skin and Cancer Foundation, Melbourne