Fontos dokumentumok
PHR8840
Supelco
Zopiclone R-Isomer
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(R)-Zopiclone, (−)-(5R)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H17ClN6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.81
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-család
zopiclone
kiszerelés
pkg of 20MG
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
Clc1cnc(cc1)N2[C@@H](c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CCN(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBBSUAFBMRNDJC-MRXNPFEDSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3