Fontos dokumentumok
Y0001428
Pheniramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Benzylpyridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pheniramine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.579 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)