Merck
P3650000
Propyl parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Propyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
Méret kiválasztása
150 MG
49 500,00 Ft
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
150 MG
49 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
Beilstein:
1103245
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
parabens
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
95-98 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propyl parahydroxybenzoate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F
Lobbanási pont (C)
180 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Michelle P Dvores et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(17), 6978-6984 (2012-03-29)
This study presents a method for one-step formation of poly(ethylene oxide) nanofibers incorporating nanoparticles of a poorly water-soluble compound. Using the new method reported here, nanofiber-nanoparticle composites are fabricated in one step by electrospinning of an oil-in-water microemulsion, in which
O Herrero et al.
Mutation research, 743(1-2), 20-24 (2012-01-18)
Di(2-ethylhexyl)phthalate, triclosan and propylparaben are contaminants of emerging concern that have been subjected to extensive toxicological studies, but for which limited information is currently available concerning adverse effects on terrestrial plant systems. The Allium cepa test, which is considered one
Dennis G Maki et al.
Critical care medicine, 39(4), 613-620 (2011-01-05)
Catheter-related bloodstream infection is the greatest threat to the safety of patients on hemodialysis. Catheter lock solutions containing heparin have been linked to an increased risk of hemorrhage and thrombocytopenia. To ascertain the safety and efficacy for prevention of catheter-related
Aeshna Amin et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 75(2), 206-212 (2010-03-09)
p-Hydroxybenzoic acid esters (parabens) are commonly used antimicrobial preservatives in pharmaceutical formulations. Two microorganisms, isolated from non-sterile methyl paraben (MP) and propyl paraben (PP) solutions, were found to degrade the respective parabens. Identification by 16S rRNA partial gene sequencing revealed
C L Barberis et al.
Journal of food protection, 73(8), 1493-1501 (2010-09-08)
Each year, a significant portion of the peanuts produced cannot be marketed because of fungal disease at the postharvest stage and mycotoxin contamination. Antioxidants could be used as an alternative to fungicides to control ochratoxigenic fungi in peanuts during storage.