Fontos dokumentumok
P53357
Propyl 4-hydroxybenzoate
≥99%
Szinonimák:
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
Teszt
≥99%
Forma
solid
mp
95-98 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
Alkalmazás
- Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This study investigates the use of Propyl 4-hydroxybenzoate to enhance the photostability of papaverine hydrochloride solutions. The research highlights the efficacy of Propyl 4-hydroxybenzoate as a preservative, providing insights into its potential applications in pharmaceuticals where light-induced degradation of compounds is a concern. The findings are significant for improving the shelf life and stability of medicinal solutions (Piotrowska K et al., 2010).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F
Lobbanási pont (C)
180 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)