1.07427
Propyl 4-hydroxybenzoate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Propyl 4-hydroxybenzoate, Propylparaben
About This Item
Ügynökség
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.67 hPa ( 122 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
>600 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6-7 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
96-98 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 180 °C
oldhatóság
0.4 g/L
sűrűség
1.063 g/cm3 at 102 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F
Lobbanási pont (C)
180 °C
Cikkek
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.