Fontos dokumentumok
M1650000
Methyl parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
parabens
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
125-128 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for use according to European Pharmacopoeia for the preparation of the below-given solutions:
- Reference solutions (a) and (b) in the identification, testing for related substances, and assay of methyl parahydroxybenzoate and sodium methyl parahydroxybenzoate, according to the monographs 0409 and 1262
- Reference solution (c) for the testing of related substances in nifuroxazide using liquid chromatography (2.2.29), according to the monograph 1999
- Reference solution (b) in the identification of sodium ethyl parahydroxybenzoate using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), according to the monograph 2134
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
334.4 °F
Lobbanási pont (C)
168 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)