Fontos dokumentumok
E2425000
Ethyl parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethylparaben
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
parabens
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
297-298 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)