Fontos dokumentumok
1609013
USP
Salicylic acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
salicylic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
213-217 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Sodium Salicylate
- Salicylic Acid
- Magnesium Salicylate
- Sodium Salicylate Tablets
- Magnesium Salicylate Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.