Fontos dokumentumok
PHR1117
Butylated Hydroxytoluene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. B1215000
traceable to USP 1092708
gőzsűrűség
7.6 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-család
butylated hydroxytoluene
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Butylated hydroxytoluene (BHT) is a phenolic antioxidant used as a food additive. It is frequently added to dried cereals, cooking oils and animal foods. BHT is also known to enhance the stability of pharmaceuticals, fat-soluble vitamins and cosmetics .
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - open cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®