Merck
1084000
USP
Butylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hydroxybenzoic acid butyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23
Beilstein:
1103741
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
parabens
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Butylparaben USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Amcinonide
  • Amcinonide Ointment
  • Amcinonide Cream
  • Loratadine Oral Solution
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Darrell R Kapczynski et al.
Vaccine, 33(9), 1197-1205 (2015-01-24)
Vaccination is an important tool in the protection of poultry against avian influenza (AI). For field use, the overwhelming majority of AI vaccines produced are inactivated whole virus formulated into an oil emulsion. However, recombinant vectored vaccines are gaining use
Emeran A Mayer et al.
The Journal of clinical investigation, 125(3), 926-938 (2015-02-18)
Tremendous progress has been made in characterizing the bidirectional interactions between the central nervous system, the enteric nervous system, and the gastrointestinal tract. A series of provocative preclinical studies have suggested a prominent role for the gut microbiota in these
L Susta et al.
Veterinary pathology, 52(1), 120-131 (2014-02-11)
To characterize the clinicopathologic features of recently described genotypes of Newcastle disease virus (NDV), 1 representative strain of genotype XIV and 2 of genotype XVII, all isolated from West Africa, were used to infect groups of ten 4-week-old specific pathogen-free
Xiang-Yu Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 451(2), 202-207 (2014-08-01)
Fas-associated protein with death domain (FADD) has been implicated in T lymphocytes, but the nature of FADD-dependent mechanism in early T cell development has not been completely elucidated. In this study, using T-cell specific deletion mice, we observed that FADD
Pradeep Mahadev Sawant et al.
Vaccine, 33(2), 333-340 (2014-12-03)
Chicken infectious anaemia (CIA) is an economically important and emerging poultry disease reported worldwide. Current CIA vaccines have limitations like, the inability of the virus to grow to high titres in embryos/cell cultures, possession of residual pathogenicity and a risk