Merck
1577008
USP
Propylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Propyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
Beilstein:
1103245
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
parabens
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
95-98 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propylparaben USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propylparaben Sodium
  • Bacteriostatic Sodium Chloride Injection
  • Chlorambucil Tablets
  • Dexamethasone Oral Solution
  • Aripiprazole Tablets
  • Butylparaben
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F
Lobbanási pont (C)
180 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Propylparaben Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5995-5995 null
Propylparaben
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(5), 5994-5994 (2020)
Aripiprazole Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 375-375 (2022)
Chlorambucil Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1), 926-926 (2020)
Butylparaben
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(6), 5655-5655 (2020)