Merck
95038
Sigma-Aldrich
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Propylis parahydroxybenzoas natricum, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11NaO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.18
Beilstein:
5183350
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
Forma
crystals
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the