Fontos dokumentumok
N19702
2-Nitrophenol
98%
Szinonimák:
2-Hydroxynitrobenzene, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 49.3 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
needles
SMILES string
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 2-Nitrophenol can be used in the iron-catalyzed synthesis of 2-arylbenzoxazole from benzylic alcohols.
- It is employed in the preparation of heterodiazocines, which are potential photochromic compounds for applications in photopharmacology and functional materials.
- It can be used as a precursor in synthesizing “off-on” chemosensor for Hg2+ detection in aqueous acetonitrile solution.
- Additional application includes the synthesis of 1,4-benzoxazine derivative in the total synthesis of antimicrobial agent, levofloxacin.
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.