Fontos dokumentumok
PHR1028
1,4-Benzoquinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
p-Benzoquinone, Quinone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1056504
gőzsűrűség
3.73 (vs air)
gőznyomás
0.1 mmHg ( 25 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
815 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
113-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup