Merck
516724-M
Millipore
Phenol, Molecular Biology Grade
Szinonimák:
Phenol, C₆H₆O, Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.25
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
crystalline solid
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
robbanási határérték
8.6 %
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Useful for the purification of nucleic acids.
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup