Fontos dokumentumok
8.41774
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine hydrochloride
for synthesis
Szinonimák:
DL-Carnitine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H16ClNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
207-309-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
pH
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC(O)CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 194 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3