S8884
Safranin O
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranin T, Safranin Y or A
About This Item
Javasolt termékek
product name
Safranin O, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥80%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
green to very dark green
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3