Összes fotó(1)
Key Documents
8.40092
Sigma-Aldrich
L-Carnitine
for synthesis
Szinonimák:
L-Carnitine, Vitamin B
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
208-768-0
NACRES:
NA.22
product name
L-Carnitine, for synthesis
Minőségi szint
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
>365 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-8.5 (50 g/L in H2O)
mp
190-195 °C (decomposes)
oldhatóság
800 g/L
sűrűség
0.64 g/cm3
térfogatsúly
636 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHIQHXFUZVPYII-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • L-carnitine supplementation in recovery after exercise: This article evaluates the effectiveness of L-carnitine in enhancing recovery post-exercise, highlighting its role in energy metabolism and muscle recovery (Fielding et al., 2018).
  • Potential role of L-carnitine in autism spectrum disorder: Investigates how L-carnitine′s modulation of metabolic pathways could benefit individuals with autism spectrum disorders, suggesting a new avenue for therapeutic interventions (Kępka et al., 2021).
  • L-carnitine and acylcarnitines: mitochondrial biomarkers for precision medicine: This study discusses the critical role of L-carnitine and acylcarnitines in mitochondrial function, proposing their use as biomarkers in precision medicine approaches (McCann et al., 2021).
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -32.0 - -29.0 °
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3