C0283
L-Carnitine hydrochloride
≥98%, synthetic
Szinonimák:
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Carnitine hydrochloride, synthetic, ≥98%
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
szín
white
mp
142 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2