Fontos dokumentumok
A5268
Alcian Blue 8GX
powder
Szinonimák:
Alcian Blue, Ingrain Blue 1
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 45-65%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
blue
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
εmax
425 at 615-630 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
- Alcian Blue 8GX has been used for the staining and precipitation of glycosaminoglycans and as a heteroglycan stain for neutral, sulfated, and phosphated mucopolysaccharides and glycosaminoglycans in tissues such as cartilage and extracellular matrices.
- It has been employed in the in vivo visualization of intravascular Bonghan ducts and corpuscles in murine models.
- It has been used to develop a novel histochemical staining method to assess multiple respiratory parameters in various species.
Tulajdonságok és előnyök
Elv
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)